3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 155 EUR
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₄H₂O₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001334
CAS nummer: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4