2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 55.5 EUR
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formule: C₈H₈O
Kookpunt: 188…189 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005855
CAS nummer: 496-16-2
EINECS: 207-817-3