4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
OR28827-100G
OR28827-50G
OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA
27.8
EUR
APOSOR28827-100G
APOSOR28827-50G
APOSOR28827-250G
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule:
C₇H₁₀N₂ Kookpunt: 162 °C/50mmHg Smeltpunt: 110…113 °C Vlampunt: 124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006418 CAS nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1+8,I |