2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 42.4 EUR
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-methoxynaphthalene 97%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₉BrO
Kookpunt: 160…164 °C/3mmHg
Smeltpunt: 105…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004062
CAS nummer: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0