1,3-Diphenyltriazene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28839-1G OR28839-500MG OR28839-250MG
APOSOR28839-1GEA 563 EUR
APOSOR28839-1G APOSOR28839-500MG APOSOR28839-250MG
1,3-Diphenyltriazene 95%
1,3-Diphenyltriazene
Formule: C₁₂H₁₁N₃
Kookpunt: 146 °C
Smeltpunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 136-35-6