2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
OR28846-5G OR28846-25G
APOSOR28846-5GEA 80.4 EUR
APOSOR28846-5G APOSOR28846-25G
2-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
2-Chlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 260…262 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004801
CAS nummer: 2740-81-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III