2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28848-25G OR28848-500G
APOSOR28848-25GEA 114 EUR
APOSOR28848-25G APOSOR28848-500G
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid 97+%
2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004192
CAS nummer: 882-09-7