2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28862-100G OR28862-25G OR28862-500G
APOSOR28862-100GEA 24.9 EUR
APOSOR28862-100G APOSOR28862-25G APOSOR28862-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Kookpunt: 155…160 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021643
CAS nummer: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8