6-Methoxyanthranilic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2887-100G OR2887-25G
APOSOR2887-100GEA 354 EUR
APOSOR2887-100G APOSOR2887-25G
6-Methoxyanthranilic acid 97%
6-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941328
CAS nummer: 53600-33-2