Formamidine acetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 58.4 EUR
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Formule: C₃H₈N₂O₂
Smeltpunt: 157…161 °C
Dichtheid: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012866
CAS nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5