Sulphamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sulphuric diamide
OR28878-500G OR28878-100G
APOSOR28878-500GEA 121 EUR
APOSOR28878-500G APOSOR28878-100G
Sulphamide 98%
Sulphamide
Formule: H₄N₂O₂S
Smeltpunt: 90…92 °C
Dichtheid: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011606
CAS nummer: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9