1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
OR28879-100ML
OR28879-500ML
OR28879-1L
APOSOR28879-100MLEA
36.6
EUR
APOSOR28879-100ML
APOSOR28879-500ML
APOSOR28879-1L
1,1,3,3-Tetramethylguanidine 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Formule:
C₅H₁₃N₃ MW: 115.18 g/mol Kookpunt: 162…163 °C Smeltpunt: -30 Dichtheid: 0.916 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 60 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008323 CAS nummer: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 UN: 2920 ADR: 8+3 II |