(-)-Quinine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
OR28880-1G OR28880-25G OR28880-5G
APOSOR28880-1GEA 22 EUR
APOSOR28880-1G APOSOR28880-25G APOSOR28880-5G
(-)-Quinine
(-)-Quinine
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198096
CAS nummer: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245