Arecolinium bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28886-5G OR28886-25G OR28886-100G
APOSOR28886-5GEA 58.4 EUR
APOSOR28886-5G APOSOR28886-25G APOSOR28886-100G
Arecolinium bromide
Arecolinium bromide
Formule: C₈H₁₄BrNO₂
Smeltpunt: 171…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039041
CAS nummer: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
UN: 1544
ADR: 6.1,III