3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28888-1G OR28888-5G
APOSOR28888-1GEA 22 EUR
APOSOR28888-1G APOSOR28888-5G
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Kookpunt: 134…136 °C/7mmHg
Dichtheid: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037828
CAS nummer: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III