(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28890-100G OR28890-250G
APOSOR28890-100GEA 45.4 EUR
APOSOR28890-100G APOSOR28890-250G
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 173…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017145
CAS nummer: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0