(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28891-100G OR28891-25G
APOSOR28891-100GEA 351 EUR
APOSOR28891-100G APOSOR28891-25G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191496
CAS nummer: 67123-97-1