Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 43.8 EUR
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.
Formule: C₁₀H₁₈O₅
Kookpunt: 56…57 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 23 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008805
CAS nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II