(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2890-10G OR2890-1G OR2890-5G
APOSOR2890-10GEA 429 EUR
APOSOR2890-10G APOSOR2890-1G APOSOR2890-5G
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-((methylsulphonyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06809586
CAS nummer: 141699-57-2