3-Bromophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR28901-25G OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA 238 EUR
APOSOR28901-25G APOSOR28901-5G
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄BrNO
Kookpunt: 220 °C
Dichtheid: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002014
CAS nummer: 23138-55-8