Isobutyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 81.8 EUR
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isobutyl isothiocyanate
Isobutyl isothiocyanate
Formule: C₅H₉NS
Kookpunt: 160…162 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022062
CAS nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II