(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
OR28904-100G OR28904-25G OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA 43.8 EUR
APOSOR28904-100G APOSOR28904-25G APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
Kookpunt: 169…171 °C/12mmHg
Smeltpunt: 38…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001909
CAS nummer: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III