7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guaiazulene
OR28914-25G OR28914-100G OR28914-5G
APOSOR28914-25GEA 103 EUR
APOSOR28914-25G APOSOR28914-100G APOSOR28914-5G
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Formule: C₁₅H₁₈
Kookpunt: 153 °C/7mmHg
Smeltpunt: 27 °C
Dichtheid: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003811
CAS nummer: 489-84-9