5-Bromonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28916-100G OR28916-1KG OR28916-500G
APOSOR28916-100GEA 55.5 EUR
APOSOR28916-100G APOSOR28916-1KG APOSOR28916-500G
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₂
Smeltpunt: 178…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009783
CAS nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5