4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 125 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Kookpunt: 143…144 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 75…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007445
CAS nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II