3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28927-10G OR28927-1G
APOSOR28927-10GEA 51.2 EUR
APOSOR28927-10G APOSOR28927-1G
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene sulphonic acid monohydrate
Formule: C₆H₆N₂O₆S·1H₂O
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277203
CAS nummer: 175278-60-1