Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester
OR28936-100G OR28936-25G
APOSOR28936-100GEA 58.4 EUR
APOSOR28936-100G APOSOR28936-25G
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate 99%
Isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Kookpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055235
CAS nummer: 51368-55-9
EINECS: 257-158-0
UN: 1993
ADR: 3 III