2,5-Dimethylfuran 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28939-100G OR28939-25G OR28939-500G
APOSOR28939-100GEA 65.8 EUR
APOSOR28939-100G APOSOR28939-25G APOSOR28939-500G
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formule: C₆H₈O
Kookpunt: 91…93 °C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003250
CAS nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 1993
ADR: 3,II