4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2894-100G OR2894-25G OR2894-5G
APOSOR2894-100GEA 70.1 EUR
APOSOR2894-100G APOSOR2894-25G APOSOR2894-5G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride 95%
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038354
CAS nummer: 13803-74-2
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II