Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28966-100G OR28966-25G OR28966-500G
APOSOR28966-100GEA 52.6 EUR
APOSOR28966-100G APOSOR28966-25G APOSOR28966-500G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006392
CAS nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4