Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
OR28967-25G OR28967-100G
APOSOR28967-25GEA 22 EUR
APOSOR28967-25G APOSOR28967-100G
Ethyl 2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Kookpunt: 78 °C/0.08mmHg
Dichtheid: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674129
CAS nummer: 1452-94-4