(R)-(-)-Epichloorhydrine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
OR28970-100G OR28970-25G OR28970-500G
APOSOR28970-100GEA 73 EUR
APOSOR28970-100G APOSOR28970-25G APOSOR28970-500G
(R)-(-)-Epichloorhydrine 99%
(R)-(-)-Epichloorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Kookpunt: 114…117 °C
Smeltpunt: -48
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077759
CAS nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1+3 II