(S)-(+)-Epichloorhydrine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (S)-(+)-Glycerol epichlorhydrin, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (S)-(+)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (2S)-2-(chloromethyl)oxirane
OR28971-100G OR28971-25G OR28971-5G
APOSOR28971-100GEA 135 EUR
APOSOR28971-100G APOSOR28971-25G APOSOR28971-5G
(S)-(+)-Epichloorhydrine
(S)-(+)-Epichloorhydrine
Formule: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92.52 g/mol
Kookpunt: 114 °C
Smeltpunt: -48
Dichtheid: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077760
CAS nummer: 67843-74-7
UN: 2023
ADR: 6.1+3 II