4,5-Diazafluoren-9-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2898-1G OR2898-5G
APOSOR2898-1GEA 24.9 EUR
APOSOR2898-1G APOSOR2898-5G
4,5-Diazafluoren-9-one 97%
4,5-Diazafluoren-9-one
Formule: C₁₁H₆N₂O
Smeltpunt: 214…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046892
CAS nummer: 50890-67-0