5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29044-1G OR29044-250MG
APOSOR29044-1GEA 176 EUR
APOSOR29044-1G APOSOR29044-250MG
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Formule: C₈H₆N₂O
Kookpunt: 95…98 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085160
CAS nummer: 70380-73-3