3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29046-1G OR29046-250MG
APOSOR29046-1GEA 35.1 EUR
APOSOR29046-1G APOSOR29046-250MG
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂O
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052191
CAS nummer: 157837-31-5