3-Phenylbut-2-enoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29067-1G OR29067-250MG OR29067-500MG
APOSOR29067-1GEA 454 EUR
APOSOR29067-1G APOSOR29067-250MG APOSOR29067-500MG
3-Phenylbut-2-enoic acid
3-Phenylbut-2-enoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053500
CAS nummer: 1199-20-8