1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29075-1G OR29075-250MG OR29075-5G
APOSOR29075-1GEA 135 EUR
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG APOSOR29075-5G
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934451
CAS nummer: 23012-25-1