2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dibromo-4-methylpyridin-2-amine
OR2908-25G OR2908-5G
APOSOR2908-25GEA 24.9 EUR
APOSOR2908-25G APOSOR2908-5G
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
2-Amino-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646065
CAS nummer: 3430-29-3