2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29092-1G OR29092-5G
APOSOR29092-1GEA 29.2 EUR
APOSOR29092-1G APOSOR29092-5G
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆ClNO
Smeltpunt: 211…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111620
CAS nummer: 5059-30-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable