2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2912-100G OR2912-25G OR2912-5G
APOSOR2912-100GEA 233 EUR
APOSOR2912-100G APOSOR2912-25G APOSOR2912-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
Kookpunt: 223 °C
Dichtheid: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799503
CAS nummer: 111196-81-7