3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29121-1G OR29121-5G
APOSOR29121-1GEA 95 EUR
APOSOR29121-1G APOSOR29121-5G
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084968
CAS nummer: 1201-68-9