3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29122-1G OR29122-5G
APOSOR29122-1GEA 93.5 EUR
APOSOR29122-1G APOSOR29122-5G
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084965
CAS nummer: 175205-61-5
UN: 3261
ADR: 8,III