2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
OR2914-5G OR2914-25G OR2914-100G
APOSOR2914-5GEA 22 EUR
APOSOR2914-5G APOSOR2914-25G APOSOR2914-100G
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine 98+%
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: 51…53 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012347
CAS nummer: 23056-39-5