3-Cyanobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Formylbenzonitrile
OR29140-25G OR29140-5G OR29140-100G
APOSOR29140-25GEA 27.8 EUR
APOSOR29140-25G APOSOR29140-5G APOSOR29140-100G
3-Cyanobenzaldehyde 98%
3-Cyanobenzaldehyde
Formule: C₈H₅NO
Kookpunt: 209…210 °C
Smeltpunt: 75…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003344
CAS nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1