5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2915-1G OR2915-5G OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA 51.2 EUR
APOSOR2915-1G APOSOR2915-5G APOSOR2915-10G
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine 95%
5-Bromo-2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659505
CAS nummer: 884495-15-2