Pyrazine-2-carbothioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29190-1G OR29190-250MG OR29190-5G
APOSOR29190-1GEA 146 EUR
APOSOR29190-1G APOSOR29190-250MG APOSOR29190-5G
Pyrazine-2-carbothioamide
Pyrazine-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅N₃S
Smeltpunt: 198…201 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173663
CAS nummer: 4604-72-2