2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 90.6 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145.21 g/mol
Kookpunt: 54…56 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099614
CAS nummer: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III