3,5-Dibromobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29247-25G OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA 80.4 EUR
APOSOR29247-25G APOSOR29247-5G
3,5-Dibromobenzonitrile
3,5-Dibromobenzonitrile
Formule: C₇H₃Br₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00178770
CAS nummer: 97165-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III