Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29252-1G OR29252-5G OR29252-25G
APOSOR29252-1GEA 43.8 EUR
APOSOR29252-1G APOSOR29252-5G APOSOR29252-25G
Thieno[3,2-b]thiophene 98%
Thieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₆H₄S₂
Kookpunt: 71 °C/1mmHg
Smeltpunt: 53…58 °C
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00179479
CAS nummer: 251-41-2
UN: 3335
ADR: 9,III